missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ V4500 Barcode Scanner USB Cable
V4500 Barcode Scanner accessories to ensure uninterrupted productivity.
33.00 € - 43.00 €
Spezifikation
Typ | USB Cable |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | V1300 Cradle (177235), V1300 Cradle Kit (177232), V4500 Barcode Scanner Kit (177229) |
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30057745
|
Brady™
177238 |
9.186 ft. |
43.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
30057748
|
Brady™
177237 |
3.28 ft. |
33.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Cable - USB Cable for V4500 Barcode Scanner
Spezifikation
USB Cable | |
V1300 Cradle (177235), V1300 Cradle Kit (177232), V4500 Barcode Scanner Kit (177229) |