Learn More
Brady™ V4500 Barcode Scanner Kit
Rugged design. Seamless experience. Digitize data capture and automate your workflows with ease and accuracy with the V4500 Barcode Scanner.
600.00 € - 948.00 €
Spezifikation
Akkulaufzeit | Up to 75,000 scans per charge |
---|---|
Unterstützte Barcodetypen | BC412, Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, GS1 DataBar, Hong Kong 2 of 5, IATA 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI Plessey, NEC 2 of 5, Pharmacode, Plessey, Straight 2 of 5, Telepen, UPC / EAN / JAN, Trioptic |
Datenübertragungsmethode | Bluetooth™ 5 Low Energy (class II) |
Ladezeit | Charging over cradle (0 to 100 %) 4 hr. |
Zertifizierung/Konformität | CE, UKCA |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
30057752
|
Brady™
177233 |
V4500 Barcode Scanner |
600.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
30057743
|
Brady™
177231 |
V4500 Barcode Scanner, V1200 Battery |
656.00 €
1 Set |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
30057756
|
Brady™
177229 |
V4500 Barcode Scanner, V1300 Cradle, V1200 Battery, AC Adapter, Power Cable, USB 1 m Cable | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
- High-speed, omnidirectional barcode scanning made simple.
- Ideal for inventory management, kit verification, scan and print, and packout applications.
- Proprietary Cortex Decoder technology allows scanner to easily read tiny barcodes as well as shiny and hard-to-read surfaces.
- Automated keyboard device and dynamic user interface lets you go from setup to first scan in seconds.
- Data parsing feature lets you sort and arrange data exactly how you want – start with a simple scan and easily connect to the cloud and your ERP system.
- Withstands 6 ft. drops (MIL-STD-810G).
Spezifikation
Up to 75,000 scans per charge | |
Bluetooth™ 5 Low Energy (class II) | |
CE, UKCA | |
High Density Field: 30° Horizontal by 20° Vertical; Wide Field: 50° Horizontal by 33.50° Vertical | |
3 Years | |
RS-232, USB |
BC412, Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, GS1 DataBar, Hong Kong 2 of 5, IATA 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI Plessey, NEC 2 of 5, Pharmacode, Plessey, Straight 2 of 5, Telepen, UPC / EAN / JAN, Trioptic | |
Charging over cradle (0 to 100 %) 4 hr. | |
Asset tracking, Barcode Labelling, Circuit Board Labelling, General Identification | |
5% to 95% (non-condensing) | |
Barcode Reader | |
1280 x 960 |
Has lithium-ion battery - must ship ground
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ V4500 Barcode Scanner Kit