Learn More
Buerkle™ V2A Edelstahlschaufel
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
120 mL
450 mL
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Messschaufel aus Edelstahl V2A für die Probennahme.
- Edelstahl V2A (1.4301)
- Sterilisierbar
- Robust
Spezifikation
Spezifikation
| Sterilität | Unsteril |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 120 mL |
| Zertifizierung/Konformität | AISI 304, V2A (1.4301) |
| Produkttyp | Messschaufel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Lebensmittel |
| Material | Edelstahl (V2A) |