Learn More
Buerkle™ V2A Edelstahlschaufel
Diese Bürkle™ V2A Edelstahlschaufel eignet sich für den Einsatz als Messschaufel im Labor. Auch geeignet für Lebensmittel
Marke: Buerkle™ 5370-2000
60.61 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Messschaufel aus Edelstahl V2A für die Probennahme.- Edelstahl V2A (1.4301)
- Sterilisierbar
- Robust
Spezifikation
Messschaufel | |
Autoklavierbar | |
Unsteril | |
Geeignet für Lebensmittel |
Edelstahl (V2A) | |
2000 mL | |
AISI 304, V2A (1.4301) |