Learn More
Cole-Parmer™ V Series Stuart™ Vortex Mixer
Artikelnummer. p-200003974
Click to view available options
Drehzahlbereich:
200 bis 2500 U/min
2500 bis 4500 U/min
Unveränderliche Drehzahl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12017134
Marke: Cole-Parmer™ 0472901
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
This V Series Stuart™ Vortex Mixer is a compact unit perfect for individual work stations.
  • Mit dem mitgelieferten Becherkopf aus Gummi können Sie eine Vielzahl von Röhrchengrößen und -formen mischen
  • Der schwere Druckguss-Körper bewegt sich nicht über den Tisch
  • Für ein kontinuierliches Mischen – das Gehäusedesign ist für die Verwendung mit einem Laborstab geeignet
Spezifikation
Drehzahlbereich Unveränderliche Drehzahl
Produkttyp Vortexschüttler