Learn More
Cole-Parmer™ V Series Stuart™ Vortex Mixer
Click to view available options
Drehzahlbereich:
200 bis 2500 U/min
2500 bis 4500 U/min
Unveränderliche Drehzahl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Robuste Druckgusskonstruktion
- Ausgeklügeltes Gegengewichtssystem und Saugfüße zur Verhinderung von Wanderungen
- Einfaches Drücken zur Bedienung ermöglicht schnelles und effektives Mischen.
- Mischgeschwindigkeit ist variabel und kann für die meisten Anwendungen angepasst werden.
- Enthält einen leistungsstarken bürstenlosen Gleichstrommotor für wartungsfreien Betrieb.
- Variable Drehzahl bis zu 4500 U/min
- Kompakte Größe
Spezifikation
Spezifikation
| Orbit | 4,5 mm |
| Drehzahlbereich | 2500 bis 4500 U/min |
| Spannung | 100/240 V |
| Röhrchengröße | Bis zu 30 mm |
| Material | Basis aus Druckguss |
| Abmessungen (L x B x H) | 100 x 100 x 67 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 2,6 Zoll |
| Höhe (metrisch) | 67 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 3.9 in. |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Mehr anzeigen |