Learn More
Cole-Parmer™ V Series Stuart™ Vortex Mixer
This V Series Stuart™ Vortex Mixer is a compact unit perfect for individual work stations.
Marke: Cole-Parmer™ 04729-03
Beschreibung
Regeln Sie die Mischgeschwindigkeit zwischen 200 U/min für sanftes Mischen und 2500 U/min für kräftiges Umrühren. Wählen Sie zwischen dem Touch-Modus und kontinuierlichem Betrieb durch Drücken der Taste auf der Vorderseite. Robustes Druckgussgehäuse verhindert unnötiges Bewegen während des Betriebs. Das ergonomische niedrige Profil macht die tägliche Nutzung des Vortex-Schüttlers für den Anwender bequem. Die integrierte Haltestangenbefestigung ermöglicht das Sichern von Gefäßen für längeres Mischen mit dem Vortex-Schüttler.
In Kombination mit dem SA8/1 Zubehörset kann der SA8 eine Vielzahl anderer Gefäße mischen.
- Intermittierender oder kontinuierlicher Modus
- Stabiler Körper mit niedrigem Profil
- Stabile, druckgegossene Konstruktion
- Variable Drehzahlregelung zwischen 200 und 2,500 U/min
Spezifikation
4,2 mm | |
90/240 V, 50/60 Hz, 50 W | |
50 W | |
50/60 Hz | |
8.5 in. | |
3.1 in. | |
5.3 in. | |
7.1 lb. | |
SA8 | |
Intermittierend, kontinuierlich |
200 bis 2500 U/min | |
90/240 V | |
Vortexschüttler | |
Druckguss | |
215 mm | |
78 mm | |
135 mm | |
3,2 kg | |
IP 31 |