Learn More
BUCHI V-100 Vakuumpumpe
The Vacuum Pump V-100 is a chemically resistant PTFE diaphragm vacuum pump with space saving design. It covers essential needs in vacuum generation.
Marke: BUCHI 11V100111
3420.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21962" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kostengünstige effektive Vakuumquelle
- Kompakte Stellfläche spart wertvollen Platz im Labor
- Geringes Gewicht und kompaktes Design mit integriertem Tragegriff
- Hohe Betriebsverfügbarkeit dank geringen Wartungsaufwands
- Genaue Vakuumregulierung über optionale Schnittstelle
- Hohe Lebensdauer durch robustes und stabiles Design sowie integrierten eCO2-Betrieb
- Ein/Aus-Steuerung über I-100 Interface, optimal geeignet für die Arbeit mit dem Rotavapor R-100
- Mit Schalldämpfer und 2 m Vakuumschlauch
Spezifikation
10 mbar | |
Vakuumpumpe und Regler | |
1,5 m3/Std. | |
IP 20 | |
atmosphärisch |
I-100 Interface, Woulff-Flasche und sekundärer Kondensator mit Isolierung | |
V-100 und I-100 | |
Vakuumsystem | |
Rotationsverdampfung | |
100/240 V |