Learn More
UVP Cabinet UVP C10-E6 mini UV viewing contrast contro
Bietet eine kompakte Dunkelkammerumgebung zur Betrachtung von Materialien. UVP Ultra Violet Product™ Mini Chromato-Vue Beleuchtungskammern enthalten einen Kontraststeuerungsfilter, der die UV-Energie zum Schutz der Augen absorbiert.
Brand: UVP 95-0072-09
Additional Details : Netto-Gewicht : 2.00000kg
Description
- Die einzelnen Schränke sind jeweils auf ein bestimmtes UVP-Lampenmodell ausgelegt, die passgenau in die Oberseite des Schranks eingesetzt werden kann
- Mini-Sichtschränke bestehen aus einem Metallboden und einer Oberseite aus Kunststoff
- Der Unterplatte des Schranks ist abnehmbar
- Ein Kontrastregelfilter absorbiert die UV-Energie und schützt die Augen
- Ansichtsfenster mit weichem Kautschuk bietet einen bequemen Sichtbereich mit ausreichend Platz für Brillen
- Der leichte Vorhang vor dem Zugang schützt das Schrankinnere vor Lichteinfall von außen
- Entwickelt für die Verwendung mit 6 W Lampen der EL-Serie
Specifications
267 mm | |
229 mm | |
1/Pckg. | |
UV-Vitrinen |
305 mm | |
Gehäuse C-10E6 | |
Mineralogie, Labor-Fluoreszenz, Sterilisation, Untersuchungen im Freien |