Learn More
UVP Ersatz-UV-Röhren
Artikelnummer. 12822989
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
302 nm
365 nm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12822989
Marke: UVP 34000701
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz mit UV-Lampen mit 8 Watt.
Zur Verwendung mit 8 W-UV-Lampen.
  • Für den Gebrauch mit UV-Lampen mit 8 W
Spezifikation
Wirkleistung 8 W
Wavelength 254 nm
Zur Verwendung mit (Geräte) CL-1000 Crosslinker, DE-50 EPROM-Begrenzer, Transilluminator Modelle 2UV und 3UV sowie UV-Lampen der Serie EL
Länge (angloamerikanisch) 11,33 in.
Länge (metrisch) 28,7 cm
Produkttyp Ersatz-UV-Röhre