Learn More
UVP Ersatz-UV-Licht-Röhren
Ersatz-UV-Lichtröhren für 4-, 6-, 15-, 20- und 40-Watt UV-Lampen und Transilluminatoren
20.10 € - 67.50 €
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Wirkleistung | Wavelength | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Wirkleistung | Wavelength | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12842989
|
UVP
34-0044-01 |
UV-Lampe der EL-Serie, 3UV™ Lampe, tragbare UV-Lampe, mittelgroße UV-Ansichtsschränke, UV-Transilluminatoren als Tischgerät | 6 W | 302 nm |
48.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12813858
|
UVP
34-0068-02 |
UV-Tischlampe Modell XX-40 | 40 W | 365 nm |
67.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12893848
|
UVP
34-0068-01 |
UV-Tischlampe Modell XX-20BLB | 20 W | 365 nm |
45.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12883918
|
UVP
34-0009-02 |
UV-Tischlampe des Modells XX-15L, ChromaDoc-It™ Bildgebungssysteme und große Chromato-Vue™ C-70G, C-71, C-75 UV-Ansichtsschränke | 15 W | 365 nm |
20.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||