Learn More
UVP Ersatz-UV-Licht-Röhren
Click to view available options
Wavelength:
302 nm
365 nm
Wirkleistung:
6 W
15 W
20 W
40 W
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Wirkleistung | 20 W |
| Wavelength | 365 nm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | UV-Tischlampe Modell XX-20BLB |
| Länge (angloamerikanisch) | 23 in. |
| Länge (metrisch) | 584,2 mm |
| Verpackungsmenge | Je 1 |
| Produkttyp | Ersatz-UV-Licht-Röhre |