Learn More
UVP Mini-UV-Lampen
Click to view available options
Wavelength:
365/254 nm
365 nm
Lichtquelle:
UV-A
UV-A, UV-C
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Benötigt
Vier Batterien vom Typ AA erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Leichtgewichtige batteriebetriebene 4 Watt-Lampen in Taschengröße
- Mit stoßbeständigem Kunststoffgehäuse und fest angebrachtem Nylonband
- Auswahl aus Modellen mit 254 nm oder 365 nm UV oder einer Kombination daraus
- Anwendungen umfassen Fluoreszenzmessungen und Untersuchungen vor Ort
†Relative Intensität bei 3 in. (7.6 cm).
Spezifikation
Spezifikation
| Lichtquelle | UV-A, UV-C |
| Wirkleistung | 4 W |
| Wavelength | 365/254 nm |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 2,2 in. |
| Tiefe (metrisch) | 56 mm |
| Abmessungen (L x B) | 6,25 x 1 Zoll (159 x 25 mm) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fluoreszenz für Inspektionen vor Ort, industrielle Inspektionen, Labor und Edelsteinschleifer |
| Länge (angloamerikanisch) | 6,25 in. |
| Länge (metrisch) | 159 mm |
| Mehr anzeigen |