Learn More
UVP Mini-UV-Lampen
Batteriebetrieben und als tragbare Lampe für Untersuchungen in der Industrie, im Labor, in Steinbrüchen oder im Außeneinsatz.
Marke: UVP 95-0125-05
Benötigt : Vier Batterien vom Typ AA erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).
Beschreibung
- Leichtgewichtige batteriebetriebene 4 Watt-Lampen in Taschengröße
- Mit stoßbeständigem Kunststoffgehäuse und fest angebrachtem Nylonband
- Auswahl aus Modellen mit 254 nm oder 365 nm UV oder einer Kombination daraus
- Anwendungen umfassen Fluoreszenzmessungen und Untersuchungen vor Ort
†Relative Intensität bei 3 in. (7.6 cm).
Spezifikation
UV-A | |
365 nm | |
2,2 in. | |
6,25 x 1 Zoll (159 x 25 mm) | |
6,25 in. | |
Je 1 | |
25 mm |
4 W | |
Kunststoff | |
56 mm | |
Fluoreszenz für Inspektionen vor Ort, industrielle Inspektionen, Labor und Edelsteinschleifer | |
159 mm | |
1 in. | |
Tragbare Mini-UV-Lampe |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
UVP Mini-UV-Lampen > Wellenlänge: 365 nm UV
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur