Learn More
UVP Mini Chromato-Vue™ Schränke mit Sichtfenstern
Eine kompakte Dunkelkammerumgebung zur Betrachtung von Materialien. UVP™ Mini Chromato-Vue™ Beleuchtungskammern enthalten einen Kontraststeuerungsfilter, der die UV-Energie zum Schutz der Augen absorbiert.
254.00 € - 472.00 €
Spezifikation
Tiefe (metrisch) | 229 mm |
---|---|
Höhe (metrisch) | 305 mm |
Breite (metrisch) | 267 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | für Ansichtsmaterialien |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Modell | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Modell | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11778201
|
UVP
95-0072-01 |
Kompakte, tragbare Lampen | C-10 | Minischrank mit Sichtfenster |
472.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12813838
|
UVP
95-0072-02 |
Wiederaufladbare Lampen | C-10P | Tragbarer Schrank mit Sichtfenster |
254.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12893828
|
UVP
95-0072-08 |
EL-Lampen mit 4 Watt | C-10E4 | Minischrank mit Sichtfenster |
254.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Die einzelnen Schränke sind jeweils auf ein bestimmtes UVP-Lampenmodell ausgelegt, die passgenau in die Oberseite des Schranks eingesetzt werden kann
- Mini-Sichtschränke bestehen aus einem Metallboden und einer Oberseite aus Kunststoff
- Der Unterplatte des Schranks ist abnehmbar
- Ein Kontrastregelfilter absorbiert die UV-Energie und schützt die Augen
- Ansichtsfenster mit weichem Kautschuk bietet einen bequemen Sichtbereich mit ausreichend Platz für Brillen
- Leichtgewichtiger Zugangsschleier (Bestell-Nr. Nr. UVP72-0001-01) hält Außenlicht vom Inneren des Schranks fern
C-10P: für Lampen mit Akku
C-10: für UV-Kompaktlampen und UV-Handlampen
C-10E4: für die 4 Watt-Lampen der EL-Serie
C-10E6: für die 6 Watt-Lampen der EL-Serie
C-15G: Kombiniert den Schrank C-10 mit der UVGL-58 Multiband-Handlampe für kurzwelliges und langwelliges Licht und bildet so ein nach außen geschlossenes Beleuchtungssystem
Anwendungen:
Mineralogie, Fluoreszenzuntersuchungen im Labor, Erkundungen im Außendienst
Spezifikation
229 mm | |
305 mm | |
267 mm | |
für Ansichtsmaterialien |