Learn More
Analytik Jena US UVP GelStudio PLUS und UVP GelStudio PLUS Touch
Die analytischen Jena US UVP GelStudio PLUS Bildgebungssysteme verfügen über eine leistungsstarke 5MP-Bildgebungskamera mit weiter Blende. Für die Abbildung von DNA-Gelen, Proteingelen, Blau/weiß-Gelen, Pflanzen, kolorimetrischen und Kolonienplatten.
Spezifikation
| Transilluminator | UV (302 nm) |
|---|---|
| Filtertyp | Automatisches Filtertablett mit fünf Positionen, herausziehbar (EtBr-Filter im Lieferumfang enthalten) |
| Software | VisionWorks Erfassungs- und Analyse-Software |
| Betriebssystem | Computer mit integriertem 15.6 in.-Touchscreen (39.6 cm) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fluoreszenz, UV, DNA-Gele, Proteingele, Blaulicht-Gele, Coomassie-Blau, GelGreen, SYBR Green, Koloniezählung, sichtbare Fluoreszenzfarbstoffe |
Beschreibung
- Das einzigartige Design der Segmente mit Profilgriffen, die die Pipetten in vertikaler Position zentrieren und halten, erleichtert das Entfernen oder Austauschen von Pipetten mit einer Hand.
- Maximiert den Platz auf dem Labortisch
Technische Spezifikationen und Funktionen:
- Hohe Auflösung, Lichtempfindlichkeit mit 5.0 Megapixel-Kamera
- F/1.2-Objektiv für schnelle Belichtung bei schlechten Lichtverhältnissen und langen Belichtungszeiten
- Weiße, rote, grüne und blaue Anregungs-LEDs für verschiedenste Anwendungen
- Verwenden Sie den UVP Visi-White™ LED Transilluminator oder als günstige Alternative die UVP Visi-White™ Wandlerplatten für Coomassie-Blau, Silberfärbungen und andere Trans-Weißlicht-Anwendungen
- Verwenden Sie den UVP Visi-Blue™ LED Transilluminator oder als günstige Alternative die UVP Visi-Blue™ Wandlerplatte für blaue Anregungsanwendungen, darunter GelGreen und SYBR Green (460 bis470 nm)
- VisionWorks™ , die Akquisitions- und Analysesoftware im Komplettpaket zur Nutzung auf einem externen Computer
- Für quantitative Analyse und Berichterstellung
Entwickelt für Laboreffizienz und Anwenderfreundlichkeit:
- UVP GelStudio touch mit integriertem 15.6 Zoll breitem Touchscreen-Computer
- Für klare Darstellung schwacher Banden und genauere Bilddetails
- Multitasking ist einfacher auf Breitbildschirmen, da mehrere Fenster und Dateien benötigt werden
- Große und gut sichtbare Symbole der VisionWorks™ touch Software optimieren die Zugänglichkeit für einen verbesserten und effizienten Arbeitsablauf.
- Integrierter Computer mit über 500 GB Hardwarekapazität, um große Mengen an Bildern, Anwendungsvoreinstellungen und Daten zu speichern
- 7 USB-Anschlüsse für die Verwendung von Tastatur, Maus und anderem Zubehör verfügbar.
- Touchpen im Lieferumfang enthalten für einfache und präzise Steuerung
- Die Dunkelkammer verfügt über einen Thin-Line Transilluminator auf ausziehbarem Tablett mit gleichmäßiger und hochintensiver UV-Lampe in kompakter Form.
- Breite maximale beleuchtete Bildfläche von 25 x 26 cm
- Ermöglicht die Bildgebung von mehreren Gelen verschiedener Größen.
- Der Thin-Line Transilluminator verfügt über langlebige UV-Lampen für minimale Serviceanforderungen
- Technologie der Thin-UV-Lampe sofort ohne Aufwärmen einsatzbereit
- UV-Intensitätsschalter “niedrig/hoch” für optimale Strahlung für Dokumentation oder Vorbereitungsarbeiten im Lieferumfang enthalten
Automatisierungsfunktionen für besseren Arbeitsablauf in Labors:
- Bilderfassung und -optimierung mit anwendungsspezifischen Symbolen automatisiert
- Zur schnellen Auswahl verschiedener Gel-Anwendungen
- Benutzerdefinierte Anwendungssymbole für bestimmte Forschungsanforderungen
- Zahlreiche Anwendungseinstellungen werden für verschiedene Forscher gespeichert, die Experimente am gleichen Bildgebungssystem durchführen
- Softwaregesteuertes Filterrad mit fünf Positionen in ausziehbarem Fach
- Ermöglicht die einfache Umstellung auf verschiedene Emissionswellenlängen.
- Alle Systeme enthalten unbegrenzte Kopien der VisionWorks™ Akquisitions- und Analysesoftware mit umfassenden Quantifizierungs- und Analysefunktionen.
- Spezielle Anwendungs- und Technikteams für kundenspezifischen Service und Support
- Interne Hardware, einschließlich Kamera, Objektiv und Computer, für Fehlersuche und Reparatur vor Ort zugänglich
- Fachkundiger technischer Support und Anwendungsspezialisten
- Drei Jahre Herstellergarantie für dieses System
- IQ/OQ-Dokumente (Installation und Qualifizierung) und Vor-Ort-Support sind zu erwerben
Zertifizierungen
CSA- und CE-zertifiziert
Garantie
3 Jahre Garantie
Spezifikation
| UV (302 nm) | |
| VisionWorks Erfassungs- und Analyse-Software | |
| Fluoreszenz, UV, DNA-Gele, Proteingele, Blaulicht-Gele, Coomassie-Blau, GelGreen, SYBR Green, Koloniezählung, sichtbare Fluoreszenzfarbstoffe |
| Automatisches Filtertablett mit fünf Positionen, herausziehbar (EtBr-Filter im Lieferumfang enthalten) | |
| Computer mit integriertem 15.6 in.-Touchscreen (39.6 cm) |