Learn More
UVP Ersatzröhren für kompakte und tragbare UV-Lampen
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
365 nm
Wirkleistung:
4 W
6 W
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für 4w und 6w UV-Lampen
Spezifikation
Spezifikation
| Lichtquelle | UV-A |
| Spannung | 230 V |
| Wirkleistung | 6 W |
| Wavelength | 365 nm |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,62 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 15,8 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | UV-Lampe der EL-Serie, 3UV™-Lampe, UVSL-26P wiederaufladbare UV-Lampe, tragbare UV-Lampe sowie mittelgroße UV-Ansichtsschränke |
| Länge (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Länge (metrisch) | 228,6 mm |
| Verpackungsmenge | Je 1 |
| Mehr anzeigen |