Learn More
UVP Ersatzröhren für kompakte und tragbare UV-Lampen
Artikelnummer. 11786832
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
365 nm
Wirkleistung:
4 W
6 W
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11786832
Marke: UVP 34000501
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Einsatz mit UV-Lampen mit 4 und 6 W.
  • Für 4w und 6w UV-Lampen
Spezifikation
Lichtquelle UV-A
Spannung 230 V
Wirkleistung 4 W
Wavelength 365 nm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,62 in.
Durchmesser (metrisch) 15,8 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) UV-Lampe der EL-Serie, 3UV™-Lampe, UVGL-25, UVL-21, UVL-23R, UVL-23RW kompakte UV-Lampe sowie mittelgroße UV-Ansichtsschränke
Länge (angloamerikanisch) 6 in.
Länge (metrisch) 134,8 mm
Verpackungsmenge Je 1
Produkttyp UV-Lampenröhre