Learn More
UVP UVG-11 kompakte UV-Lampe
Artikelnummer. 11718241
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11718241
Marke: UVP 95001615
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Lampen eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich der Fluoreszenz von gefärbten Gelen und der Sterilisation. Die kompakten UVP™ UV-Lampen aus langlebigem, leichtem Kunststoff sind mit einem ergonomisch geformten Griff versehen.
  • Leichte, einfach zu handhabende Lampe
  • 4 Watt
  • Verwenden Sie kompakte UV-Lampen mit J-124 Lampenständer für freihändigen Betrieb
  • Verwenden Sie die Lampen mit dem C-10 Chromato-Vue Sichtschrank für die Anzeige von Materialien in einer dunklen Umgebung
  • Die kompakte UV-Lampe ist als 12-Volt-Modell (für den Zigarettenanzünderbetrieb) erhältlich, die für die Aushärtung von Windschutzscheiben ausgelegt ist (Lampenteilenummer 95-0019-14)
  • UV-blockierende Brillen empfohlen
Spezifikation
Spannung 230 V
Wirkleistung 4 W
Wavelength 254 nm
Gehäusematerial Kunststoff
Abmessungen (L x B x H) 198 x 71 x 53 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fluoreszenz von gefärbten Gelen und Sterilisation
Modell UVG-11 kompakte UV-Lampe
Produkttyp UV-Lampe