Learn More
uvex Unipur 6639 Montagehandschuhe mit Polyurethanbeschichtung
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
6
8
9
10
11
Beschreibung
- Polyamid-Handschuhe mit Polyurethan-Beschichtung an den Handflächen und Fingerspitzen
- Die Beschichtung bietet eine hohe Abriebfestigkeit
- Verbesserte Griffigkeit bei trockenen oder leicht feuchten Anwendungen
- Leicht und empfindlich, ideal für mechanische Präzisionsarbeiten
- Das dunkle Material verdeckt Verschmutzungen und Flecken
Spezifikation
Spezifikation
Coating Material | Polyurethane |
Farbe | Black |
Oberflächenbehandlung außen | Smooth |
Hand | Ambidextrous |
Material | Polyamide |
Produkttyp | Mechanical Protection Gloves |
Größe | 6 |
Modell | Full-hand Mitt |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex Unipur 6639 Montagehandschuhe mit Polyurethanbeschichtung >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur