Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 149, erfüllt die Anforderungen für hohe Staubmengen (D-Kennzeichnung, Dolomitstaubprüfung), Schutzniveau FFP2 |
| Farbe | Weiß |
| Filtertyp | FFP2 im klassischen Schalenstil |
| Produkttyp | Partikelfilternde Formmaske mit Ausatemventil |
| Mit Ausatemventil | Ja |
| Menge | 15/Packung |
| Beständig gegen | Schadstoffe bis zum 10-fachen des Grenzwerts |
| Mit Gleitringdichtung | Ja |