Learn More
Uvex™ Profapren CF33 Handschuhe
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 388:2016 (3 1 3 1 X), 374-1:2016 /Typ A (A K L M N O) |
Coating Material | Polychloropren |
Farbe | Blau |
Material | Baumwolle |
Größe | 7 |
Dicke (metrisch) | 0,75 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chemische Industrie, Lackierung/Beschichtung, Metallarbeiten (Reinigung) |
Modell | Gehäuse CF33 |
Handflächentyp | Genoppt |
Länge (metrisch) | 33 cm |