Learn More
uvex Profapren CF33 Handschuhe
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
Latex Free | Ja |
Material | Chloropren |
Produkttyp | Chemical-resistant Gloves |
Größe | 11 |
Norm EN 388 | 3131X. |
EN ISO 374-1 | Typ A |
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES | AKLMNO |
Art der Handschuhstulpe | Stulpe |
Auskleidungsmaterial | Baumwollevelours |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex Profapren CF33 Handschuhe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur