Learn More
uvex Uvex™ F-Schutzbrille aus Kunststoff
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Rahmenfarbe:
klar
Beschreibung
- Anpassung der Bügellänge für eine optimale individuelle Passform
- Enge Passform und große Brillengläser für uneingeschränkte Sichtfeldfreiheit passen über die meisten rezeptpflichtigen Brillen
- Seitenabdeckungen bieten einen verbesserten Gesichtsschutz
- Indirekte Belüftung in Seitenarmkonstruktion integriert
- Uvex Duo-Flex gepolsterte Bügel für erhöhten Tragekomfort, Klarglas Optidur NC-Beschichtung
Spezifikation
Spezifikation
Linsenbeschichtung | UV-behandelt |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | F-Schutzbrillen aus Kunststoff |
Rahmenfarbe | klar |
Material | Polycarbonat |
Einwegprodukt | Reusable |
Lens Material | Polycarbonat |
Rahmenmaterial | Plastic |
UV-Schutz | Ja |
Frame Type | Standard |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex Uvex™ F-Schutzbrille aus Kunststoff >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur