Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 170 |
| Objektivtyp | Uvex™ Supervision Excellence |
| Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
| Beschreibung | Brille mit Abschirmlinse |
| Linsenfärbung | Klar |
| Produkttyp | Ergonomische Schutzbrille |
| Rahmenfarbe | Schwarz und hellgrau |
| Material | Polycarbonat |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Lens Material | Polycarbonat |
| Mehr anzeigen |