Learn More
uvex i-3 Schutzbrille
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Rahmenfarbe:
Anthrazitblau
Schwarz und hellgrau
Linsenfärbung:
Grau
Transparent
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 170 |
Objektivtyp | Uvex™ Supravision Excellence |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
Beschreibung | Brille mit Abschirmlinse |
Linsenfärbung | Transparent |
Produkttyp | Ergonomic Safety Glasses |
Rahmenfarbe | Anthrazitblau |
Material | Polycarbonat |
Einwegprodukt | Reusable |
Lens Material | Polycarbonat |
Mehr anzeigen |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex i-3 Schutzbrille >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur