Learn More
uvex C500 Schaumstoff-Schnittschutzhandschuh
Artikelnummer. 17290421 Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Die Serie C500 von uvex setzt Maßstäbe in Bezug auf Schutz, Komfort, Flexibilität, Tastgefühl und Wirtschaftlichkeit.Dieser Hightech-Sicherheitshandschuh kombiniert alle diese Eigenschaften mit dem höchsten Schnittschutz-Level, dem Level 5/C.Der uvex C500 Schaum eignet sich besonders für trockene oder leicht feuchte Arbeitsbedingungen.
  • Die Bamboo Twinflex™ Technologie gewährleistet hohe Schnittfestigkeit, Abriebfestigkeit und Anwenderkomfort
  • HPE- (Hochleistungs-Elastomer) und SoftGrip-Schaumstoffbeschichtung an den Handflächen und Fingerspitzen
  • Die Softgrip-Schaumstoffbeschichtung bietet mechanische Abriebfestigkeit
  • Verbesserte Griffigkeit in feuchten oder nassen Umgebungen
  • Geeignet für Kontaktwärme bis 100 °C, gemäß EN 407
  • Die 3D-Ergo-Technologie sorgt für einen sicheren Sitz
  • Die Climazone-Technologie eliminiert effektiv überschüssige Wärme und Feuchtigkeit und verhindert so übermäßige Schweißbildung
  • Silikonfrei gemäß Abdrucktest
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität OEKO-TEX™ Standard 100
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 407: Kontaktwärme Stufe 1
Anwendungen Industriell
Coating Material Hochleistungselastomer (HPE), SoftGrip-Schaumstoff
Farbe Grün, Schwarz
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Material HPPE, Polyamid, Bambus
Produkttyp Cut-resistant Gloves
Größe 6
Temperature (Metric) Max 100 °C
Norm EN 388 4X42C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Automobil, Bauwesen, Glasarbeiten, Logistik, Wartung und Blechbearbeitung
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Strick
Serie C500-Schaumstoff
Yarn Gauge 15