Learn More
Uvex™ 1 Lady Sicherheitsschuh S2
Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh
Marke: Uvex™ 8562842
123.25 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
ESD-zertifiziert, EN ISO 20345: 2011 S2 SRC | |
Sicherheitsschuh für Damen | |
11 mm |
Grau, Rosa | |
42 |