Learn More
Eppendorf™ Uvette™ Routine Pack, Box
Diese Küvette eignet sich besonders, wenn es auf ausgezeichnete Reinheit, Komfort und Präzision bei der photometrischen Analyse ankommt. Eppendorf™ UVette™ Routine Packs sind für den einmaligen Gebrauch vorgesehen und bieten eine Lichtdurchlässigkeit von 220 nm bis 1,600 nm. Tiefliegendes optisches Fenster verhindert Kratzer.
Marke: Eppendorf™ 0030106318
143.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23292" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.33840kg
Beschreibung
Diese Küvette eignet sich besonders, wenn es auf ausgezeichnete Reinheit, Komfort und Präzision bei der photometrischen Analyse ankommt. Eppendorf™ UVette™ Routine Packs sind für den einmaligen Gebrauch vorgesehen und bieten eine Lichtdurchlässigkeit von 220 nm bis 1.600 nm. Tiefliegendes optisches Fenster verhindert Kratzer.
Die Uvette™ erfüllt höchste Anforderungen der modernen spektralphotometrischen Analyse im UV-Bereich und ist optimal für empfindliche Proben und kleine Volumina.Kontaminationsfrei! Einzeln verpackt, PCR clean und Protein-free, vor Staub und Kratzern geschützt: Das sind ideale Voraussetzungen für zuverlässige Ergebnisse und sicheren Transport im Labor.
Geeignet schon für Kleinstvolumina ab 50μl
Einzeln eingeblistert für kontaminationsfreies Arbeiten
DNA-/RNase- und proteinfrei
Zwei Schichtdicken: 2mm und 10mm
UV- und VIS-transparent von 220 bis 1600nm
Volumenmarkierung bei 500 und 1000μl
Volltransparenter Kunststoff mit hervorragenden Oberflächeneigenschaften
Trichterförmiger Gefässboden für gute Befüllbarkeit
Tiefergelegte optische Fenster vermeiden Kratzer
Standsicheres Design
Angeraute Griffflächen für gute Beschriftung
Optimal für den Einsatz im BioPhotometer
NEU: Das Uvette routine pack: Als eine ökonomische Lösung für Anwendungen, die nicht unbedingt reinraum-gefertigte Komponenten benötigen, bietet der neue UVette routine pack einen komfortablen Zugriff auf die einzelnen Küvetten.
Typ: UVette routine pack, Eppendorf Quality Reinheitsgrad, wiederverschliessbare Box
Spezifikation
Küvettenpaket | |
UV-transparenter Kunststoff | |
2 mm bis 10 mm | |
Biophotometer und Spektralphotometer |
50 bis 2000 μl | |
200er-Packung | |
220 bis 1600 nm |