Learn More
Eppendorf™ UVette™ Adapter
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
für 8.5 mm H Lichtweg
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Einzeln verpackte UVettes™ sind DNA-, RNA- und proteinfrei und vor Kratzern und Staub geschützt.
- Einwegküvette für UV-Lichtmessungen
- Vollständig transparenter Kunststoff für alle VIS-Anwendungen
- UV- und VIS-transparent zwischen220 nm und 1 nm, 600 nm
- Geeignet für die Messung kleiner Volumina (≥50 μl)
- Einzeln in Blisterverpackung für kontaminationsfreie Arbeitsprozesse
- Volumenmarkierungen für 500 μl und 1,000 μl
- Optimale Füllung durch trichterförmige Röhrchenbasis
- Der mattierte Griff ermöglicht die Beschriftung der Küvette
- Tiefliegendes optisches Fenster verhindert Kratzer.
- Proben mit normaler Konzentration können mit der optischen 10 mm-Weglänge gemessen werden. Bei Proben mit höherer Konzentration drehen Sie einfach die UVette™ um 90 °C und verwenden die kürzere optische 2 mm-Weglänge
- Zur Anwendung mit BioPhotometer, mit Adapter zudem mit allen anderen Spektralphotometern kompatibel
- Adapteröffnung: 1.5 mm x 1.5 mm (H x B)
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Adapter |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | für 8.5 mm H Lichtweg |