Learn More
Eppendorf™ UVette™ Adapter
Artikelnummer. 10422691 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
für 15 mm H Lichtweg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10422691
Marke: Eppendorf™ 4099003001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Einzeln verpackte UVettes™ sind DNA-, RNA- und proteinfrei und vor Kratzern und Staub geschützt.
Einzeln verpackte UVettes™ sind DNA-, RNA- und proteinfrei und vor Kratzern und Staub geschützt.
  • Einwegküvette für UV-Lichtmessungen
  • Vollständig transparenter Kunststoff für alle VIS-Anwendungen
  • UV- und VIS-transparent zwischen220 nm und 1 nm, 600 nm
  • Geeignet für die Messung kleiner Volumina (≥50 μl)
  • Einzeln in Blisterverpackung für kontaminationsfreie Arbeitsprozesse
  • Volumenmarkierungen für 500 μl und 1,000 μl
  • Optimale Füllung durch trichterförmige Röhrchenbasis
  • Der mattierte Griff ermöglicht die Beschriftung der Küvette
  • Tiefliegendes optisches Fenster verhindert Kratzer.
  • Proben mit normaler Konzentration können mit der optischen 10 mm-Weglänge gemessen werden. Bei Proben mit höherer Konzentration drehen Sie einfach die UVette™ um 90 °C und verwenden die kürzere optische 2 mm-Weglänge
  • Zur Anwendung mit BioPhotometer, mit Adapter zudem mit allen anderen Spektralphotometern kompatibel
  • Adapteröffnung: 1.5 mm x 1.5 mm (H x B)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Adapter
Zur Verwendung mit (Anwendung) für 15 mm H Lichtweg