Learn More
Grant Instruments™ UVC/T-M-AR EURO – Universal-PCR-UV-Schrank aus Edelstahl
Die UVC/T-M-AR EURO ist eine effiziente Universal-Arbeitsstation für PCR-UV-Schränke aus Edelstahl zur Durchführung kurzfristiger Verfahren.
Marke:  Grant Instruments™ UVC/T-M-AR EURO
Artikelnummer. 16637865
  • 4070.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die Grant Instruments UVC/T-M-AR EURO ist eine effiziente Universal-Arbeitsstation für PCR-UV-Schränke aus Edelstahl zur Durchführung kurzfristiger Verfahren.
Die UVC/T-M-AR EURO Schränke werden mit einer offenen UV-Lampe im oberen Teil der Haube geliefert. Die UV-Strahlung dieser Lampen desinfiziert effektiv die Arbeitsraumkammer und inaktiviert DNA-/RNA-Fragmente während einer Expositionszeit von 15 bis 30 Minuten. Der digitale Timer steuert die Dauer der direkten UV-Bestrahlung. Eine zusätzliche Tageslichtlampe bietet einen hellen, klaren Arbeitsbereich.
Die Modelle sind mit einem hochwirksamen, bakteriziden UV-Reiniger/Rezirkulator ausgestattet, der eine konstante Dekontamination im Inneren des Schrankes während des Betriebs gewährleistet. Der UV-Reinigungs-Rezirkulator besteht aus einer UV-Lampe, Staubfiltern und einem Lüfter. Der Rezirkulationseffekt erhöht die maximale Dichte des UV-Lichts, wodurch es ausreichend effektiv für die DNA-/RNA-Inaktivierung ist. Der Rezirkulator verarbeitet 360 UV Schrankvolumen pro Stunde und schafft so dauerhaft aseptische Bedingungen im Schrank.
Das Gerät ist robust und leicht zugänglich und verfügt über einen integrierten UV-Reinigungs-Rezirkulator, der unerwünschte Kontamination verhindert und den Anwender vor direktem UV-Licht während der Handhabung schützt.
  • Der eingebaute patentierte UV-Reiniger-Rezirkulator erhöht die maximale Dichte des UV-Lichts und erzeugt einen Luftstromwechsel mit 25 m³/Stunde – das verhindert unerwünschte Verschmutzung und schützt den Anwender vor direktem UV-Licht während der Arbeit
  • UV-Oberflächenbestrahlung – durch eine einzelne offene UV-Lampe mit 25 W und 254 nm
  • Hochintensiver UV-Reiniger – kontinuierlicher Luftstrom des Reiniger-Rezirkulator mit 25 m³/Stunde bei 1 cm UV-Bestrahlungsabstand
  • UV-Schutz – UV-Schutz durch Schutzfolie auf den Glasscheiben
  • Steuerung der UV-Bestrahlung durch digitale Zeitschaltuhr mit 24 Stunden
  • Komfortable, einfach zu bedienende digitale Zeitschaltuhr zur genauen Steuerung der UV-Bestrahlung
  • Eine Weißlichtlampe sorgt für eine lokale Ausleuchtung des Arbeitsplatzes, um die optische Kontrolle während des Betriebs zu verbessern
  • Automatisches Abschalten der UV-Lichtbestrahlung beim Öffnen der Tür
  • Öffnung an der Frontseite mit drei verstellbaren Positionen für einfachen Zugang
  • Wird mit 1 Zugangsöffnung und interner Netzsteckdose geliefert
Anwendungen:
Diese PCR-UV-Schränke sind für den sauberen Betrieb mit DNA-Proben konzipiert und bieten Schutz vor Kontamination. Sie werden nicht für den Umgang mit gefährlichen infektiösen und viralen Materialien sowie für die DNA/RNA-Amplifizierung empfohlen.
Technische Daten:
  • Abmessungen (H x T x B) 535 x 515 x 690 mm
  • Bauweise: Rahmen und Arbeitsbereich aus Edelstahl
  • Platten: Glas mit UV-Schutzfolie
  • Vordere Öffnung mit drei einstellbaren Positionen: •
  • Offene UV-Lampe, 25 W, bakterizid, 254 nm, ozonfrei: 1
  • Bakterizider Luftumwälzer, 25 m³/h Luftstromaustausch: •
  • UV-Rezirkulator, 25 W (Wirkungsgrad > 99 % pro 1 Zyklus): 1
  • Arbeitsplatzbeleuchtung mit weißer 15 W-Tageslichtlampe: 1
  • Strahlungstyp: Ultraviolett (253,7 nm), ozonfrei
  • Optische Übertragung: 95%
  • Digitaler Timer (nonstop) von 1 min – 24 Stunden: •
  • Interne Stromanschlüsse: 1
  • Interner Arbeitsbereich: 645 x 490 mm
  • Flussrate: 7
  • Leistungsaufnahme: 67 W (0,3 A)
  • Nenneingansspannung: 120 oder 240 V (50/60 Hz)
  • Gewicht (netto): 28,8 kg
Spezifikation
Spezifikation
515 x 690 x 535 mm
25 m3/h
645 mm
490 mm