Learn More
Fisherbrand™ UV-Gelträger
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
10 x 150 mm
100 x 70 mm
100 mm x 100 mm
200 mm x 100 mm
200 mm x 200 mm
200 mm x 250 mm
70 mm x 100 mm
70 mm x 150 mm
70 mm x 70 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Sub-Gel Maxi Horizontale Gelelektrophoresesysteme |
| Typ | UV-Schale |
| Abmessungen (L x B) | 200 mm x 200 mm |