Learn More
Greiner Bio-One UV-STAR™ 96-Well-Mikrotiterplatten für UV-Spektroskopie
Für den Einsatz in der UV-Spektroskopie. Greiner Bio-One UV-STAR™ 96-Well Mikrotiterplatten für die UV-Spektroskopie eignen sich für Messungen der Proteinkonzentration bei 280 nm.
Marke:  Greiner Bio-One 655801
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10600942
  • 1195.00 € / 40 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
  • Pyrogenfrei
  • Nach DIN ISO 9001-Richtlinien hergestellt
  • Rückverfolgbarkeit bis zur Produktion durch festgelegtes Chargennummernsystem
  • Das optische Fenster bis hinunter zu 230 nm ist ideal für Nukleinsäuren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nein
Ohne Deckel
Innenbeutel zu je 10
Durchsichtig
Cycloolefin Copolymer
Unsteril
Ja
40/Packung
127.8 x 85.5 x 11.5 mm
Standard
8 x 12
Nicht bindend
96-Well Mikrotiterplatte
96
Flacher Boden (F-Well)
UV-Spektroskopie
Kaminähnlich