missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Grant Instruments™ PCR-UV-Schränke

PCR-UV-Workstation im Schrankformat mit hoher Kapazität und zusätzlichem Platz für Geräte und Zubehör. Grant Instruments™ PCR-UV-Schränke werden mit einer offenen UV-Lampe im oberen Teil der Haube geliefert.

Marke:  Grant Instruments™ UVT-S-AR EURO

Artikelnummer. 11451048

  • 5430.00 € / 1 Stück

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Die UV-Strahlung der dualen UV-Lampe mit 30 W und 254 nm desinfiziert effektiv die Arbeitsraumkammer und inaktiviert DNA- oder RNA-Fragmente während einer Expositionszeit von 15 bis 30 Minuten.
  • Komfortable, einfach zu bedienende digitale Zeitschaltuhr zur genauen Steuerung der UV-Bestrahlung, 24 Stunden
  • Eine zusätzliche Tageslichtlampe bietet einen hellen, klaren Arbeitsbereich.
  • Ausgestattet mit einem hocheffizienten, bakteriziden UV-Reiniger/Rezirkulator (UV-Lampe, Staubfilter, Lüfter) für eine konstante Dekontamination im Inneren des Schranks während des Betriebs.
  • Der Rezirkulationseffekt erhöht die maximale Dichte des UV-Lichts, wodurch es ausreichend effektiv für die DNA- oder RNA-Inaktivierung ist.
  • Der Rezirkulator verarbeitet 360 UV Schrankvolumen pro Stunde (25 m3/h) und schafft so dauerhaft aseptische Bedingungen im Schrank.
  • Drei Steckdosen im Inneren.
  • Robuste Konstruktion mit großer Arbeitsfläche 1,2 m x 0,52 m für Geräte und komfortables Arbeiten.
  • UV-Schutz durch Schutzfolie auf den Glasscheiben.
  • Öffnung an der Frontseite mit drei verstellbaren Positionen für einfachen Zugang.
  • Automatische Abschaltung der UV-Strahlung beim Öffnen der Tür.
  • Anwendungen: Diese PCR-UV-Schränke sind für den sauberen Betrieb mit DNA-Proben konzipiert und bieten Schutz vor Kontamination. Sie werden für den Betrieb mit gefährlichen infektiösen und viralen Materialien sowie für die DNA/RNA-Amplifizierung empfohlen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Arbeitsbereich: 1200 x 520 mm
70 m3/h
230 V
585 x 1245 x 585 mm
50 Hz
58 kg
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Grant Instruments™ PCR-UV-Schränke > Abmessungen: 585 x 1245 x 585mm

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt