Learn More
Code Corporation™ USB to Micro USB 3 ft. Cable for Code Reader Barcode Scanner
Use this 3-foot straight USB cable to make a USB to Micro USB connection.
Marke:  Code Corporation™ 176506
Artikelnummer. 17923872
  • 25.50 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Dark Gray, 3 ft
  • Reader termination: Micro USB
  • Host termination: USB Type A
Spezifikation
Spezifikation
Cable
CR2700 INDUCTIVE CHARGING STATION (151789)
3 ft.