Learn More
Thermo Scientific Chemicals Uridin-5'-Monophosphat-Dinatriumsalz, 99 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Uridine-5'-monophosphate disodium salt |
| Schmelzpunkt | ∼209°C (decomposition) |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 3582885 |
| Formelmasse | 368.15 |
| Reinheit (%) | 99% |