Learn More
Urethan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-210718 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
missing translation for 'unitSize'
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
Product Code. 10430351
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 325540500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 51-79-6 | C3H7NO2 | 89.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 51-79-6
Summenformel C3H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 89.09
MDL-Nummer MFCD00007966
InChI-Schlüssel JOYRKODLDBILNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym urethane, urethan, ethylurethane, carbamic acid ethyl ester, ethyl urethane, carbamic acid, ethyl ester, ethylcarbamate, pracarbamine, leucethane, pracarbamin
PubChem CID 5641
ChEBI CHEBI:17967
IUPAC-Name Ethylcarbamat
SMILES CCOC(=O)N
Specifications
Chemischer Name oder Material Urethane
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 47.0°C to 51.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 182.0°C to 184.0°C
Flammpunkt 92°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel H2NCO2C2H5
Menge 50 g
Beilstein 03,22
Fieser 01,127
Merck Index 15,10059
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 200g/100 mL (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol (125g/100 mL),chloroform,(111g/100 mL),ether (66.67g/100 mL),glycerol,(40g/100 mL),,slightly soluble in olive oil (3g/100 mL)
Formelmasse 89.09
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Urethane
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Precautionary Statement
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.