Learn More
Novus Biologicals™ Ureter Tissue Slides (Normal)- Paraffin
Marke:  Novus Biologicals™ NBP2-30209
Artikelnummer. 18705083
  • 212.00 € / 5 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
These slides are paraffin coated to prevent sample oxidization, it is recommended that slides are first de-paraffinized by baking at 60 degrees C for 1 hour in a vertical orientation prior to performing antigen retrieval procedures.
Spezifikation
Spezifikation
Human
Immunohistochemistry-Paraffin
Human
Ureter Tissue Slides (Normal)
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.
Normal