Learn More
Harnstoff, 99.5 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10123430
Harnstoff, 99.5 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10123430
1 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Kunststoffbeutel in wiederverschließbarem Karton
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Artikelnummer. 10123430
Marke: Thermo Scientific Acros 140750010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-13-6
Summenformel CH4N2O
Molekulargewicht (g/mol) 60.06
InChI-Schlüssel XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC-Name Harnstoff
SMILES C(=O)(N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Urea
Schmelzpunkt 131,0°bis 135,0 °C
Farbe Weiß
Glührückstand 0.01% max
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel H2NCONH2
Menge 1 kg
Beilstein 03,42
Fieser 01,1262; 02,455
Merck Index 15,10052
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1080g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,concentrated hcl,practically insoluble in chloroform and ether,soluble in methanol: 16.6g/100 mL,soluble in ethanol: 5g/100 mL
Formelmasse 60.06
Reinheit (%) 99.5%
Güte Analyse
Unlösliche Stoffe 0.01% max
Physikalische Form Feine Kristalle
Name des Produkts
Harnstoff, 99.5 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals >