Learn More
Urazol, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10503501
Click to view available options
5 g-Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Urazole
Namenshinweis 97%
CAS 3232-84-6
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C2H3N3O2
MDL-Nummer MFCD00005225
Menge 5g
Beilstein 26, 192
Merck Index 15, 10051
Synonym urazole, urazol, bicarbamimide, urazole bicarbamide, s-triazole-2,5-diol, s-triazole-3,5-diol, 3,5-dihydroxy-1,2,4-triazole, unii-u4vgb8c36d, u4vgb8c36d, 1h-1,2,4-triazole-3,5 2h,4h-dione
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2.83g/100mL(0 c). Other solubilities: sparingly soluble in alcohol,practically insoluble in ether
InChI-Schlüssel UDATXMIGEVPXTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(=O)NC(=O)NN1
IUPAC-Name 1,2,4-Triazolidin-3,5-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 101.06
PubChem CID 72916
Formelmasse 101.06
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Urazole