Learn More
Thermo Scientific Chemicals Uracil, ≥ 99 %
Artikelnummer. 11473037
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Uracil is produced by hydrolysis of nucleic acid and used in biochemical research. It serves as a allosteric regulator and coenzyme for reactions in the human body and in plants. It reacts with fluorine to get 5-fluorouracil, which is an anticancer drug. Further, it is used in drug delivery and in pharmaceuticals. In addition to this, it is used in the synthesis of caffeine and in the determination of microbial contamination of tomatoes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Uracil wird durch Hydrolyse von Nukleinsäure hergestellt und in der biochemischen Forschung verwendet. Es dient als allosterischer Regler und Koenzym für Reaktionen im menschlichen Körper und in Pflanzen. Es reagiert mit Fluor, um 5-Fluoruracil zu erhalten, das ein Krebsmedikament ist. Darüber hinaus wird es in der Arzneimittelverabreichung und in Pharmazeutika verwendet. Zudem wird es zur Synthese von Koffein und zur Bestimmung mikrobieller Kontamination von Tomaten eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, wässrigem Ammoniak, 1M-Natriumhydroxidlösung und Alkalien. Unlöslich in Ethanol und Äther.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Wasser, Luft und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66-22-8
Summenformel C4H4N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 112.09
MDL-Nummer MFCD00006016
InChI-Schlüssel ISAKRJDGNUQOIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym uracil, 2,4-dihydroxypyrimidine, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 2,4-pyrimidinediol, 2,4-dioxopyrimidine, pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, pirod, 2,4-pyrimidinedione, pyrod, hybar x
PubChem CID 1174
ChEBI CHEBI:17568
IUPAC-Name 1H-Pyrimidin-2,4-Dion
SMILES O=C1NC=CC(=O)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Uracil
Schmelzpunkt ∽330°C
Prozentgehaltsbereich ≥99%
Menge 50 g
Beilstein 606623
Merck Index 14,9850
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,aqueous ammonia,1M sodium hydroxide solution and alkalies. Insoluble in ethanol and ether.
Formelmasse 112.09
Reinheit (%) ≥99%