Learn More
Liebherr™ Upright Ultra-low Freezers
Liebherr™ -86°C Upright Ultra-low Freezers guarantee reliable, energy-efficient and safe storage validated using EN 60068-3. Robust, long-lasting and user-friendly with a wide temperature range from -40°C to-86°C from Liebherr, the refrigeration specialists.
Marke:  Liebherr™ SUFsg 5001
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17260587
  • 22465.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Zwei Modelle sind verfügbar, um Ihren Lagerungsanforderungen und dem Platz in Ihrem Labor gerecht zu werden
Leistungsverhalten:
  • Das Know-how von Liebherr im Bereich der Kühlung sorgt dafür, dass das 2-stufige Kühlsystem gut ausbalanciert ist und eine Reihe von Druck- und Temperatursteuerungen für zuverlässige und langfristige Leistung bietet. Wassergekühlte Ausführungen zur Vermeidung lokaler Wärmeemissionen erhältlich
  • Die Mehrkammertürdichtung reduziert sowohl den Energieverbrauch als auch die Kondensation um die Tür
Nachhaltigkeit:
  • Liebherr ULT-Tiefkühlgeräte verwenden ausschließlich natürliche Kältemittel, die der EU-F-Gas-Richtlinie und anderen Nachhaltigkeitsstandards entsprechen.
  • Die Liebherr ULT-Tiefkühlgeräte verfügen über eine vor Ort geschäumte Polyurethan-Isolierung, verstärkt durch hochwertige VIP-Platten für maximale Energieeffizienz, geringe Wärmeabgabe und hervorragende Temperaturstabilität
Vorteile für den Nutzer:
  • Sauberes und attraktives weißes Außendesign
  • 3 Edelstahl-Einlegeböden, höhenverstellbar in 24 mm-Schritten, passen sich an alle Lagerkonfigurationen an und ermöglichen eine optimale Ausnutzung des Kammervolumens
  • Anwenderfreundliche, intuitive Bedienelemente, einschließlich umfangreicher Alarm- und Sicherheitsfunktionen, sorgen für mehr Sicherheit. 3-stufiges Alarm- und Überwachungssystem
  • Einfaches Öffnen der Tür mit beheiztem Druckbegrenzungsventil und robustem Hebel-Türgriff ganz aus Metall
  • Großer Temperaturbereich von -40 bis -86 °C für größere Flexibilität bei der Erfüllung verschiedener Benutzeranforderungen
  • Der anklemmbare Deckel der Aufsatzeinheit ermöglicht einfachen Zugriff auf den waschbaren Kondensatorfilter für eine einfache Wartung
  • Die in die Geräteabdeckung integrierte Abtropfschale aus Edelstahl fängt Wasser aus der Kammer auf und erleichtert so das Auftauen und Reinigen.
  • Leiser Betrieb und geringe Wärmeabgabe für höchste Flexibilität beim Aufstellen. 47 dB(A) Schallleistung.
  • Die intelligente Akkuverwaltung stellt sicher, dass der Akku immer geladen ist, und gewährleistet so die Datenspeicherung und Alarmfunktion bei Stromausfall.
 Datenexport/-überwachung:
  • USB-Anschluss für den Export von Temperaturdaten.
  • Schnittstellen für externe Temperaturüberwachung wie das innovative SmartMonitoring von Liebherr’: Von Liebherr gehostete Cloud-Storage für maximale Datensicherheit, webbasiert und weltweit von jedem Standort aus zugänglich; benutzerfreundliches Dashboard mit einer Vielzahl von äußerst nützlichen Zusatzfunktionen, entwickelt und gewartet vom firmeninternen Software-Entwicklungsteam von Liebherr’.
  • 2 x 28 mm-Zugangsanschlüsse für die externe Überwachung, oben und unten an der Kammerrückseite angebracht, um eine einfache Positionierung der Sonde zu ermöglichen.
Spezifikation
Spezifikation
Ultra-Tiefkühlgerät
477 L
0,1 °C
1 (2 Fächer)
Scharnier rechts
Polyurethanschaum
CE, ISO 9001, ISO 14001, ENERGY STAR, REACH
LCD
Weiß
Kennwortgeschützt, digital mit LCD-Display
Liebherr MediLine ULT
Manuell
380 min
605 x 606 x 1300 mm/23,8 x 23,9 x 51,2 Zoll
0,995 m2
Türschloss
Unabhängige Sicherheitssteuerung eingebaut
CEE 7/7
7,9 kWh/24 h
max. 26.325
2.450 Fläschchen/ft2
2-stufig
617 lb.
545 lb.
Boxen (352 x 50 mm)
16,8 cu. ft.
-40 °C bis -86 °C
±3,0 °C
2
Epoxid-emaillierter Stahl
Stoßfeste Pulverbeschichtung
Schrank, SUFsg 5001
Hinten fest, vordere Drehgelenk/Bremse
Luftkühlung
2 x 28 mm-Anschlüsse an der Rückseite
2 Jahre auf Material und Verarbeitung
± 3 K
1082 x 920 x 1966 mm/42,6 x 36,2 x 77,4 Zoll
10,72 ft.2
Analog, Ethernet, Liebherr SmartMonitoring
USB, 4-20 mA Analogtemperatur
CO2 oder LN2 optional
120/230 V, 50 Hz, 1600 W, 10,0 A
FCKW-freie Isolierung, Kältemittel GWP <6
3.300 Fläschchen/ kWh/24 h
26.440 Fläschchen/m2
R290 / R170
280 kg
247 kg
16