Learn More
Fisherbrand™ Gestelle für ULT-Tiefkühlschränke
Artikelnummer. 15749539 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
12 (2 Zoll) Boxen
12 (3 Zoll) Boxen
15 (2 Zoll) Boxen
16 (2 Zoll) Boxen
2 oder 3 Zoll Boxen
20 (2 Zoll) Boxen
24 (2 Zoll) Boxen
25 (2 Zoll) Boxen
8 Boxen (100 mm)
9 (2 Zoll) Boxen
Abmessungen (L x B x H):
415 x 140 x 168 mm
415 x 140 x 225 mm
415 x 140 x 280 mm
550 x 140 x 205 mm
550 x 140 x 225 mm
550 x 140 x 280 mm
550 x 140 x 321 mm
550 x 143 x 315 mm
679 x 140 x 225 mm
679 x 140 x 280 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15749539
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand Bestandkontrollgestelle eignen sich ideal für alle Anwendungen in der Kühllagerung. Sie eignen sich für alle Standardtypen von ULT-Tiefkühlschränken.
  • Für Standard-Kryoboxen
  • Aus hochwertigem Edelstahl
  • Seitliche Öffnung mit Griffen an der Vorderseite für einfaches Herausnehmen der Box.
Spezifikation
Produkttyp Gestell mit seitlichem Zugang
Aufnahmevermögen 2 oder 3 Zoll Boxen
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) 2 in.- oder 3 in.-Kryoboxen
Zur Verwendung mit (Geräte) ULT-Tiefkühlschrank
Abmessungen (L x B x H) 550 x 143 x 315 mm