Learn More
Fisherbrand™ Gestelle für ULT-Tiefkühlschränke
Fisherbrand Bestandkontrollgestelle eignen sich ideal für alle Anwendungen in der Kühllagerung. Sie eignen sich für alle Standardtypen von ULT-Tiefkühlschränken.
Marke: Fisherbrand™ UF-332
Beschreibung
- Für Standard-Kryoboxen
- Aus hochwertigem Edelstahl
- Seitliche Öffnung mit Griffen an der Vorderseite für einfaches Herausnehmen der Box.
Spezifikation
Gestell mit seitlichem Zugang | |
Edelstahl | |
ULT-Tiefkühlschrank |
9 (2 Zoll) Boxen | |
Standardmäßige 2-in.-Kryoboxen | |
415 x 140 x 168 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Gestelle für ULT-Tiefkühlschränke > Aufnahmevermögen: 9 (2 in.) Boxen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur