Learn More
Fisherbrand™ Einschubgestelle für aufrecht stehende ULT-Tiefkühlschränke
Fisherbrand Bestandkontrollgestelle eignen sich ideal für alle Anwendungen in der Kühllagerung. Sie eignen sich für alle Standardtypen von ULT-Tiefkühlschränken.
Marke: Fisherbrand™ UFD-452
Beschreibung
- Für Standard-Kryoboxen
- Schubladen bieten einfachen Zugang zu den Boxen
- Aus hochwertigem Edelstahl
Spezifikation
Einschubgestell | |
Edelstahl | |
ULT-Tiefkühlschrank |
20 (2 Zoll) Boxen | |
Standardmäßige 2-in.-Kryoboxen | |
559 x 300 x 140 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Einschubgestelle für aufrecht stehende ULT-Tiefkühlschränke > Aufnahmevermögen: 20 (2 Zoll) Kartons
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur