Learn More
Liebherr™ Leistungsstarker Standkühlschrank für wissenschaftliche Zwecke
GREENER_CHOICE
Sichere, genaue und äußerst energieeffiziente Kühlschranklagerung, der Liebherr™ Laborkühlschrank ist für allgemeine Anwendungen konzipiert und bietet die Verarbeitungsqualität von Liebherr, auf die Sie sich verlassen können.
Marke:  Liebherr™ SRFvg 3501
1885.80 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17849096
  • 2495.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aufrechter Laborkühlschrank für allgemeine Lagerung
  • Temperaturbereich +3 / +16°C, +/- 3°C Temperaturstabilität getestet nach EN60068-3
  • Weiße Außenseite, handelsübliches geformtes Polystyrol-Interieur, Umluft-Kühlung
  • Kältemittel R 600a, Anschlussleistung 2,0 A, 220-240V/50/1-ph
  • Multifunktionaler digitaler Controller mit hochauflösendem Display und Anschlussmöglichkeiten
  • Türschloss, umkehrbare Scharniere, antimikrobieller Hebelgriff
Spezifikation
Spezifikation
Lab Fridge
3°C bis 16°C
+5°C
R 600a
1
Kratzfester lackierter Stahl
Commercial-grade Molded Polystyrol
Schrank, SRFvg 3501
Optional (80 to 100 mm dia.)
Low-maintenance Rear-wall Wire-on-tube
1 x 10 mm dia.
2 yr. Parts and Labor
SmartCoolingHub
CFC-free
CEE 7/7
120 W
344 L
NTC
±3 K
Solid Reversible Self-closing with Lock
4
White Powder-coated
ISO 9001, ISO 14001, CE
Touch Control, Digital Display in Door
White
Storage of Temperature-sensitive Products
Scientific Performance
Timed Off-cycle
Yes
2.0 A
220/240 V
226 kWh/a