Learn More
Liebherr™ Perfection Gefrierschrank für den wissenschaftlichen Gebrauch
Sichere, genaue und äußerst energieeffiziente Gefrierlagerung temperaturempfindlicher Produkte - der Liebherr™ Laborgefrierschrank ist mit der Liebherr-Qualität, auf die Sie sich verlassen können, vollständig für Laboranwendungen ausgestattet.
Marke: Liebherr™ SFFVH5501
3255.68 EUR gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Stand-Laborgefrierschrank, 1-teilig, Breite 750 mm, Bruttoinhalt 472 L
- Temperaturbereich -9 / -35 °C, +- 5 °C Temperaturstabilität getestet nach EN60068-3
- Problemlose NoFrost-Technologie: Hocheffiziente, Umluft-Kühlung mit automatischer Heißgas-Abtauung
- 2 x 3 Schubladen und 2 Körbe, weiße Außenseite, Polystyrol innen, fugenfrei tiefgezogen in gewerblicher Ausführung
- Kältemittel R 290, Anschlussleistung 2,0 A, 220-240V/50/1-ph, Energieverbrauch 540 kWh/a
- 257 Liter Nutzinhalt und 60 kg Rostbelastung
- Digitaler Controller mit 2,4-Zoll-Touch- und Touch-Display Wischbares Farbdisplay und 0,1 °C Auflösung, Passwort-Tastatursperre
- Konnektivität: Integrierte LAN/WLAN-Schnittstelle und integrierter Datenlogger mit USB-Anschluss
- Zugangsanschluss für externen Temperaturfühler, zusätzlicher Sicherheitsthermostat
- Alarmverlauf mit Min./Max. Temperaturen, Dauer usw.
- Innenbeleuchtung: Front-LED oben außen
- Türschloss, umkehrbare Scharniere, selbstschließende Tür mit 90°-Drehwinkel. Verweilposition
- 125-mm-Rollen für einfache Reinigung. Vordere Rollen mit Bremse
Spezifikation
Lab Freezer | |
-10°C to -35°C | |
-20°C | |
Reversible, Self-closing, Fitted Lock | |
Kratzfester lackierter Stahl | |
Commercial-grade Molded Polystyrol | |
4 | |
Schrank, SFFvh 5501 | |
Front with Brake (100 mm dia.) | |
Low-maintenance Rear-wall Wire-on-tube | |
1 x 10 mm dia. | |
Hot-gas Defrost | |
2.0 A | |
220/240 V | |
120 W | |
CFC-free |
472 L | |
PT1000 | |
±4 K | |
1 | |
Edelstahl | |
White Powder-coated | |
ISO 9001, ISO 14001, CE | |
2.4 in. Touch and Swipe Color Display in Door | |
Weiß | |
Storage of Temperature-sensitive Products | |
2 yr. Parts and Labor | |
SmartCoolingHub | |
CEE 7/7 | |
1, Single Phase | |
540 kWh/a | |
R 290 |