Learn More
Liebherr™ Leistungsstarker statischer Gefrierschrank für den professionellen Einsatz
Artikelnummer. p-200006731
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
316 l
499 L
573 L
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17879106
Marke: Liebherr™ FFFSG4001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Sichere, langlebige und äußerst energieeffiziente Gefrierlagerung für nicht temperaturempfindliche Produkte, die Liebherr™ Der professionelle Gefrierschrank ist für allgemeine Anwendungen konzipiert und bietet die Verarbeitungsqualität von Liebherr, auf die Sie sich verlassen können.
  • Temperaturbereich -9 / -26°C, Klasse L1
  • Klimaklasse (Energierichtlinie): 7
  • Kältemittel R 290, Anschlussleistung 2,0 A, 220-240V/50/1-ph
  • Multifunktionaler digitaler Controller mit hochauflösendem Display und Anschlussmöglichkeiten
  • Selbstschließende Tür bei <90° und mechanisches Schloss, Türgriff aus Aluminium
Spezifikation
Typ Professional Freezer
Kapazität (metrisch) 316 l
Temperaturbereich -10°C bis -26°C
Temperatursensor NTC
Temperatur (Sollwert) -20°C
Ausführung der Tür Reversible, Self-closing, Fitted Lock
No. of Doors 1
Schrankmaterial Kratzfester lackierter Stahl
Kammermaterial Edelstahl
Innen Commercial-grade Molded Polystyrol
Oberflächenbehandlung außen White Powder-coated
Einschübe 5
Zertifizierung/Konformität ISO 9001, ISO 14001, CE
Modell Schrank, FFFsg 4001
Display Touch Control, Digital Display in Door
Rollen Optional (80 to 100 mm dia.)
Farbe Weiß
Kondensatortyp Low-maintenance Rear-wall Wire-on-tube
Zur Verwendung mit (Anwendung) Storage of Non-sensitive Products
Anschlüsse No
Gewährleistung 2 yr. Parts and Labor
Abtauen Manuell
Überwachungsoptionen SmartCoolingHub
Stromstärke 2.0 A
Steckertyp CEE 7/7
Spannung 220/240 V
Phase 1, Single Phase
Wirkleistung 120 W
Energieverbrauch 976 kWh/a
Kompressor CFC-free
Kältemittel R 290