Learn More
Fisherbrand™ 2X3 UPRIGHT FREEZER RACK
GREENER_CHOICE
Bietet Platz für eine Vielzahl von Gestellen und Aufbewahrungsboxen. Das Fisherbrand™ Gestell für Tiefkühlgeräte verfügt über eine seitliche Öffnung mit Griffen an der Vorderseite für ein einfaches Herausnehmen der Box.
Marke:  Fisherbrand™ HS28622
166.73 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12643476
  • 201.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Korrosionsbeständiger Edelstahl
  • Geeignet für Tiefkühlgeräte mit niedrigen Temperaturen.
Spezifikation
Spezifikation
Frontgriff
2 x 3
Silver
Korrosionsbeständiger Edelstahl
Rechteckig
Ja
Tube box storage
Je 1
45.9 cm
15.9 cm
271 mm
134 mm
Freezer Rack
Nicht autoklavierbar
Tube Boxes
1
2 Tiers
Unsteril
Boxlagerung für 15 und 50 ml-Röhrchen
459 x 159 x 271 mm
18.1 in.
0.5 in.
0.8 in.